주요 문서
APO428498485
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
bp
43-45
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
HILNMKBXNYUXIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Boiling point
43-45
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)