주요 문서
APO428498363
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.17
MDL number:
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c1-5-2-6(4-8(15)16)3-7(9(5)11)10(12,13)14/h2-3H,4H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
OEPYHPGEWLYDHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)