주요 문서
APO428498336
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.17
MDL number:
Iupac Name
[2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-17-6-2-5(3-8(15)16)9(11)7(4-6)10(12,13)14/h2,4H,3H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
LDYVUXOKNKIQKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylphenylacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)