주요 문서
APO428498332
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-6-4(7(13)14)2-1-3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
InChI key
HHXSRPAINZKJQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3-trifluoromethylbenzamide
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3-trifluoromethylbenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)