주요 문서
APO428498317
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.58
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
LCBOXBUSYYCBLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)