주요 문서
APO428498286
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.07
MDL number:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-2,6-difluorophenyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-2-13-9-7(11)3-6(5-10)4-8(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI key
SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorobenzyl-bromide
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorobenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)