주요 문서
APO428498284
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.17
MDL number:
Iupac Name
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-2-15-9-4-3-7(6-14)5-8(9)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
GQHVMIHFKJWGPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzonitrile
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)