주요 문서
APO428498272
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.03
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c1-13-7-5(9)3-2-4(6(7)11)8(10)12/h2-3H,1H3
InChI key
FPFZZDWTMMQEHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)