주요 문서
APO428498224
Apollo Scientific Ltd
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.99
MDL number:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChI key
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)