주요 문서
APO428498204
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(pentafluorosulfur)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.2
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8F5NOS/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)13)15(8,9,10,11)12/h2-4H,13H2,1H3
InChI key
WLURTVOYVCVDAC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-pentafluorosulfuraniline
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-pentafluorosulfuraniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)