주요 문서
APO428498188
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(pentafluorosulfur)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.2
MDL number:
Iupac Name
[2-fluoro-4-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F6NS/c8-7-3-6(2-1-5(7)4-14)15(9,10,11,12)13/h1-3H,4,14H2
InChI key
YVTBXCFUDHLPBW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-pentafluorosulfurbenzylamine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-pentafluorosulfurbenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)