주요 문서
APO428498179
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.57
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c8-4-2-1-3-5(6(4)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxyaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxyaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)