주요 문서
APO428498174
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-3,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-6-4(10)2-1-3(9)5(6)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
ZLBFRHCWALNQIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-36-difluorobenzoic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-36-difluorobenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)