주요 문서
APO428498115
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.44
MDL number:
bp
38-40
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI key
CRWILTIFGXJONJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Boiling point
38-40
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-4-fluorophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)