주요 문서
APO428498041
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
ITQMQLUKMFEJDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylbenzylamine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylbenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)