주요 문서
APO428498033
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.16
MDL number:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-12-8-5(4-11)2-6(9)3-7(8)10/h2-3H,4,11H2,1H3
InChI key
PHBIWWNJQFWDJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-methoxybenzylamine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-methoxybenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)