주요 문서
APO428498002
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.14
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Inchi Code
1S/C8H7F4NO/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI key
LKKOOHKPOMOOAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzylamine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)