주요 문서
APO428497907
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.65
MDL number:
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-10-3-5-11(6-4-10)16-12-9(8-14)2-1-7-15-12/h1-7H
InChI key
SXHKCNWJKWTOTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenoxynicotinonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenoxynicotinonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)