주요 문서
APO427944395
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.06
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-2-13-8(12)5-3-6(9)7(11)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NTQHDRQVVANNHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)