주요 문서
APO427944231
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.46
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-4-chlorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO/c8-4-1-2-5(9)6-7(4)11-3-10-6/h1-3H
InChI key
ZSOUJORUCABTFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)