주요 문서
APO424807253
Apollo Scientific Ltd
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.28
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-8-5-7(6-8)9(13)15-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t7-,8+
InChI key
LJEVCFPGOOEUKG-OCAPTIKFSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-cis-3-boc-aminocyclobutanecarboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-cis-3-boc-aminocyclobutanecarboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)