주요 문서
APO424014987
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
375.83
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-(bromomethyl)-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
LUUACGYKFNXCSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)