주요 문서
APO423214140
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-5(8)2-3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI key
CRPZQUGQOPIFPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)