주요 문서
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.61
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
InChI key
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)