주요 문서
APO414285727
Apollo Scientific Ltd
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
bp
95-97(dec.)
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
InChI key
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
Boiling point
95-97(dec.)
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)