주요 문서
APO414285505
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.01
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-4-1-5(12)3-6(2-4)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChI key
LWPUQZXDLKIRAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)