주요 문서
APO414285094
Apollo Scientific Ltd
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H12F2N2/c7-6(8)5-10-3-1-9-2-4-10/h6,9H,1-5H2
InChI key
JIARBLBYLGYCBZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)