주요 문서
APO414284968
Apollo Scientific Ltd
5-Cyclopropylnicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
bp
200-202
Iupac Name
5-cyclopropylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-3-7(4-10-5-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)
InChI key
LBHNNLZEKMLNAB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropylnicotinic-acid
Boiling point
200-202
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropylnicotinic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)