주요 문서
APO414284332
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.07
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DTUGHJZKCKSVEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Flash Point
110-113/18mm
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-cyclopropylbenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)