주요 문서
APO414283255
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-3-4-7(11)9(13)12-8/h3-6H,2,11H2,1H3
InChI key
OAIHCAUGAHMHOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-aminoimidazo12-apyridine-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-aminoimidazo12-apyridine-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)