주요 문서
APO414282358
Apollo Scientific Ltd
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)4-5-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,12,13)
InChI key
YFYNHFVWTBQDGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)