주요 문서
APO414281858
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.71
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-2-14-11(13)10-6-7-8(12)4-3-5-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
FKFLOHDQWJVBQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)