주요 문서
APO414281726
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10(12)7-4-5-9(13-2)8(11)6-7/h4-6H,3,11H2,1-2H3
InChI key
FEWCDEPEMGXGFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-4-methoxybenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-4-methoxybenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)