주요 문서
APO414279125
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.05
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-9(11-2)7(10)5-3-4-6(8)12-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
NHKPOSQRUUNONK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)