주요 문서
APO414278735
Apollo Scientific Ltd
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.24
MDL number:
bp
226.5-228.5
Iupac Name
5-(1-pyrrolidinyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c7-5-8-9-6(11-5)10-3-1-2-4-10/h1-4H2,(H2,7,8)
InChI key
UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyrrolidin-1-yl-134-thiadiazol-2-amine
Boiling point
226.5-228.5
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyrrolidin-1-yl-134-thiadiazol-2-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)