주요 문서
APO414278665
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.11
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C10H11BrN2/c1-7(2)13-10-5-9(11)4-3-8(10)6-12-13/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGDRYWNOTNBYDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-1-isopropyl-1h-indazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-1-isopropyl-1h-indazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)