주요 문서
APO414278642
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
bp
126-129
Iupac Name
2-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
AOWNYDDZDLTCGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxyphenol
Boiling point
126-129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxyphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)