주요 문서
APO414278289
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
bp
203-204
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LHGAGXUKDZFFSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Boiling point
203-204
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)