주요 문서
AOBH99C15484
AOBChem
2-bromo-1-ethyl-4-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-ethyl-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-6-3-4-7(10(11)12)5-8(6)9/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
VLKVKCJZMXUFSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethyl-4-nitrobenzene-161033.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/161033.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)