주요 문서
AOBH998D66CE
AOBChem
3,4-dichloro-2-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.04
MDL number:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
NMIWDZYCBUCFON-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-dichloro-2-methylaniline-129513.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/129513.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)