주요 문서
AOBH9910898C
AOBChem
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclobutanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-4-1-3-7(11-8)9(12)5-2-6-9/h1,3-4,12H,2,5-6H2
InChI key
CPISFJLSPYBUHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-6-bromopyridin-2-yl-cyclobutanol-99319.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99319.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)