주요 문서
AOBH99104B8F
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.08
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrFNO2/c1-12(14-2)9(13)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
KXSSSDTYSRZRSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-n-methoxy-n-methylbenzamide-81029.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/81029.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)