주요 문서
AOBH98B85D38
AOBChem
Methyl 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5-3-8(11)7(10)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
MNYTWTCGSPYQHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzoate-63098.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63098.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)