주요 문서
AOBH98B8527C
AOBChem
2-Bromo-5-nitrobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.03
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
InChI key
KQSFFJRDGVAPPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-nitrobenzamide-54366.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/54366.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)