주요 문서
AOBH98B850B6
AOBChem
2-Butoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.04
MDL number:
Iupac Name
2-butoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BF3O3/c1-2-3-6-18-10-5-4-8(11(13,14)15)7-9(10)12(16)17/h4-5,7,16-17H,2-3,6H2,1H3
InChI key
SZZLCARSUTXMQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-butoxy-5-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-39745.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)