주요 문서
AOBH97F10247
AOBChem
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
397.78
MDL number:
Iupac Name
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2I/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI key
KVZXRRIPHIFRIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-4-difluoro-3-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52970.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)