주요 문서
AOBH97F1009F
AOBChem
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.07
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DTUGHJZKCKSVEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-cyclopropylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28656.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)