주요 문서
AOBH97EBB0EF
AOBChem
5-(3-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.69
MDL number:
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-2-6(4-7)8-5-12-9(11)13-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI key
QPKXBEAXNVKWQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-chlorophenyl-thiazol-2-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/54990.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)