주요 문서
AOBH97EBAF8D
AOBChem
2-bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF/c1-2-6-3-4-7(10)5-8(6)9/h2-5H,1H2
InChI key
MNKVLFONYODHBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53803.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)