주요 문서
AOBH97EBA720
AOBChem
4-Chloro-5-fluoro-2-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.39
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-5-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
QEYSNUIQZFUGOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-5-fluoro-2-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/44571.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)